Wichtige Dokumente
LIGHTOX22
LightOx™22
≥95% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)C(=O)O)(C)C)CC
InChI
1S/C22H23NO2/c1-4-23-14-13-22(2,3)19-15-17(9-12-20(19)23)6-5-16-7-10-18(11-8-16)21(24)25/h7-12,15H,4,13-14H2,1-3H3,(H,24,25)
InChIKey
JFQMWYKQDAWCSO-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Fluorescent retinoic acid analogues for use in cellular imaging, protein-ligand binding assays, and flow cytometry to bypass traditional problems associated with fluorescent probes.