L0376000
Leuprorelin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
leuprorelin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C6NC(=O)CC6)C(=O)N[C@@H](Cc4c5c([nH]c4)cccc5)C(=O)NC(CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(cc3)O)C(=O)N[C@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)NCC.OC(=O)C
InChI
1S/C57H80N16O12.C2H4O2/c1-6-61-53(82)44-14-10-22-73(44)56(85)39(13-9-21-62-57(58)59)66-54(83)46(30(2)3)72-55(84)47(31(4)5)71-51(80)40(23-32-15-17-35(75)18-16-32)67-52(81)43(28-74)70-49(78)41(24-33-26-63-37-12-8-7-11-36(33)37)68-50(79)42(25-34-27-60-29-64-34)69-48(77)38-19-20-45(76)65-38;1-2(3)4/h7-8,11-12,15-18,26-27,29-31,38-44,46-47,63,74-75H,6,9-10,13-14,19-25,28H2,1-5H3,(H,60,64)(H,61,82)(H,65,76)(H,66,83)(H,67,81)(H,68,79)(H,69,77)(H,70,78)(H,71,80)(H,72,84)(H4,58,59,62);1H3,(H,3,4)/t38?,39-,40-,41-,42-,43?,44-,46-,47+;/m0./s1
InChIKey
ATCUBNJYGKGZGL-GZROYGCLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Established for the preparation of reference solutions (a) in the assay and testing of related substances of leuprorelin using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monograph 1442 of European Pharmacopeia.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)