Merck
IRMM541
Oxid-Glas
IRMM®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Physikalische Form
Scheiben, 15 mm Durchmesser
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM541
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)