IRMM529
Rhodium
IRMM®, certified reference material, 0.05 mm foil
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM529
IRMM529
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)