Wichtige Dokumente
I0330000
Iopansäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(3-Amino-2,4,6-triiodbenzyl)-buttersäure, 3-(3-Amino-2,4,6-triiodphenyl)-2-ethylpropansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iopanoic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)C(CC)CC1=C(I)C(N)=C(I)C=C1I
InChI
1S/C11H12I3NO2/c1-2-5(11(16)17)3-6-7(12)4-8(13)10(15)9(6)14/h4-5H,2-3,15H2,1H3,(H,16,17)
InChIKey
OIRFJRBSRORBCM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)