Merck
H0920000
Humaner Gerinnungsfaktor VIII, Konzentrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der EP-Referenzstandard Humaner Gerinnungsfaktor VII ist nur zur Verwendung in Laboruntersuchungen vorgesehen, wie sie im Europäischen Arzneibuch ausdrücklich vorgeschrieben sind.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gouri Shankar Pandey et al.
BioMed research international, 2013, 793502-793502 (2013-04-05)
Flow cytometry is widely used in cancer research for diagnosis, detection of minimal residual disease, as well as immune monitoring and profiling following immunotherapy. Detection of specific host proteins for diagnosis predominantly uses quantitative PCR and western blotting assays. In
S V Ignat'ev et al.
Klinicheskaia laboratornaia diagnostika, (3)(3), 20-22 (2013-07-03)
The sample consisted of 102 patients with hemophilia infected and non-infected with hepatitis viruses. It is established that in case of inhibitory form of hemophilia concentration of IgG increases at the expense of subclass II and in case of non-inhibitory
Factor VIII products and inhibitors in severe hemophilia A.
Alfonso Iorio et al.
The New England journal of medicine, 368(15), 1456-1456 (2013-04-12)
Elizabeth Duncan et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 992, 321-333 (2013-04-03)
Hemophilia A is an inherited bleeding disorder caused by a deficiency of factor VIII coagulant activity (FVIII:C). Patients are treated with infusions of either plasma-derived or recombinant factor VIII. However, some patients develop inhibitory antibodies (inhibitors) to infused factor VIII
F8 gene and phenotype: single player in a team?
Anna Pavlova
Blood, 121(19), 3784-3785 (2013-05-11)