ERMEB530A
Aluminum gold alloy
0.1% Au, 0.1 mm foil, ERM®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Aluminium-Gold-Legierung (0.1% Au), 0.5 mm Draht, ERM®, certified reference material
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMEB530A
ERMEB530A
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)