ERMBF436A
Soja DAS-44406-6 GVO Standard ERM-BF436
ERM®, certified reference material, blank
Synonym(e):
DAS-44406-6 soya seed
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
ERMBF436A
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)