ERMBF418D
Mais-GVO-Standard 1507
10% 1507, for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Synonym(e):
GVO Standard ERM-418
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO Maize (1507) with PCR
Produktlinie
BioChemika
Zusammensetzung
genetically modified 1507 maize, 10%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
ERMBF418D
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)