ERMBF417B
Mais-GMO-Standard MON 863 x MON 810
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Synonym(e):
GMO Maismehl Standard 0% MON 863 x MON 810
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
for the detection of GMO Maize (MON 863 × MON 810) with PCR
Produktlinie
BioChemika
Zusammensetzung
genetically modified MON 863 × MON 810 maize, 0.1%
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
ERMBF417B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)