ERMAD415
NK603 pDNA-Kalibriersubstanz
ERM®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
ERMAD415
ERMAD415
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)