D2922000
Disopyramidphosphat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Disopyramid -phosphat (Salz), α-Diisopropylaminoethyl-α-phenylpyridin-2-acetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
disopyramide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(O)(O)=O.CC(C)N(CCC(C(N)=O)(c1ccccc1)c2ccccn2)C(C)C
InChI
1S/C21H29N3O.H3O4P/c1-16(2)24(17(3)4)15-13-21(20(22)25,18-10-6-5-7-11-18)19-12-8-9-14-23-19;1-5(2,3)4/h5-12,14,16-17H,13,15H2,1-4H3,(H2,22,25);(H3,1,2,3,4)
InChIKey
CGDDQFMPGMYYQP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)