CRMUSUKR
Schwefel in Kerosin
ASTM D 3227; ISO 3012 (3.13 mg/kg)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Paragon Scientific Ltd
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
29 - 70 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)