CRM42279
Cyanuric Acid
Certified Reference Material
Synonym(e):
Cyanuric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
cyanuric acid
Form
powder
Verpackung
pkg of 250 mg
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C3H3N3O3/c7-1-4-2(8)6-3(9)5-1/h(H3,4,5,6,7,8,9)
InChIKey
ZFSLODLOARCGLH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)