Wichtige Dokumente
C6888
Cannabinol
analytical standard
Synonym(e):
CBN
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCc1cc(O)c-2c(OC(C)(C)c3ccc(C)cc-23)c1
InChI
1S/C21H26O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h9-13,22H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
VBGLYOIFKLUMQG-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)