C6152
Carmin
Dye content: minimum not established , certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
Carmin, Cochineal, Nacarat, Natürliches Rot 4
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carmin, certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Agentur
certified by the BSC
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content: minimum has not been established
Farbe
red
Löslichkeit
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
InChIKey
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Eignung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?