Merck
C3290000
Cystein-hydrochlorid Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Cystein -hydrochlorid Monohydrat
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.63
Beilstein:
5158059
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cysteine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChIKey
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cysteine hydrochloride monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
NMDA-Glutamat-Rezeptorantagonist
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Qinjian Zhao et al.
Human vaccines & immunotherapeutics, 10(3), 734-739 (2013-12-05)
Cryo-transmission electron microscopy (cryoTEM) is a powerful characterization method for assessing the structural properties of biopharmaceutical nanoparticles, including Virus Like Particle-based vaccines. We demonstrate the method using the Human Papilloma Virus (HPV) VLPs in GARDASIL®. CryoTEM, coupled to automated data
Jiahua Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 305(2), C190-C196 (2013-05-17)
Claudins constitute a family of tight junction transmembrane proteins whose first extracellular loop (ECL1) determines the paracellular permeability and ion selectivity in epithelia. There are two cysteines in the ECL1 that are conserved among all claudins. We hypothesized that these
Feng Wang et al.
Cell, 153(6), 1379-1393 (2013-06-12)
Some species mount a robust antibody response despite having limited genome-encoded combinatorial diversity potential. Cows are unusual in having exceptionally long CDR H3 loops and few V regions, but the mechanism for creating diversity is not understood. Deep sequencing reveals
Indira Wu et al.
Biochimica et biophysica acta, 1834(8), 1539-1544 (2013-05-17)
Numerous protein engineering studies have focused on increasing the thermostability of fungal cellulases to improve production of fuels and chemicals from lignocellulosic feedstocks. However, the engineered enzymes still undergo thermal inactivation at temperatures well below the inactivation temperatures of hyperthermophilic
Lars Bräutigam et al.
Biochemical and biophysical research communications, 436(3), 491-496 (2013-06-13)
Glutaredoxins that contain a Cys-X-X-Cys active site motif are glutathione-dependent thiol-disulfide oxidoreductases. Vertebrate glutaredoxin 2 is characterized by two extra cysteines that form an intra-molecular disulfide bridge. Zebrafish glutaredoxin 2 contains four additional cysteines that are conserved within the infraclass