Merck
C0675000
Cephalexin Monohydrat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H17N3O4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
365.40
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cephalexin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C16H17N3O4S.H2O/c1-8-7-24-15-11(14(21)19(15)12(8)16(22)23)18-13(20)10(17)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,10-11,15H,7,17H2,1H3,(H,18,20)(H,22,23);1H2/t10-,11-,15-;/m1./s1
InChIKey
AVGYWQBCYZHHPN-CYJZLJNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Cephalexin monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ali Rayegan et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 317-328 (2018-02-27)
A novel drug delivery system, loaded the drug cephalexin on the basil seed mucilage coated magnetic nanoparticles (Fe3O4@BSM-CPX) was prepared and characterized by means of X-ray diffraction (XRD), Furier Transform Infrared (FTIR), Field Emission Scanning Electron Microscope (FESEM), Vibrating Sample
Jin Yang et al.
Journal of hazardous materials, 360, 481-489 (2018-08-26)
Photocatalytic ozonation has great potential in wastewater treatment. However, the role of ozone and the contribution of photogenerated hole in this process have not been fully understood. Here three WO3 materials are synthesized and used as model catalysts in visible-light
Daniela Peneda Pacheco et al.
Journal of materials chemistry. B, 7(32), 4940-4952 (2019-08-15)
Mucus is a natural barrier with a protective role that hinders drug diffusion, representing a steric and interactive barrier to overcome for an effective drug delivery to target sites. In diseases like cystic fibrosis (CF), pulmonary mucus exhibits altered features
C W Derrick et al.
Postgraduate medical journal, 59 Suppl 5, 43-46 (1983-01-01)
Cephalexin remains an effective and highly useful antibiotic for the treatment of streptococcal and staphylococcal skin infections. Twelve years of experience have not diminished its efficacy, and cure rates of 90% or higher continue to be achieved. Its resistance to
K M Murray et al.
The Annals of pharmacotherapy, 26(10), 1230-1233 (1992-10-01)
To report a case of cephalexin-induced Stevens-Johnson syndrome (SJS), a devastating adverse drug reaction that involves the entire skin surface and mucosal areas of the body. MEDLINE search (key terms cephalosporins, Stevens-Johnson syndrome, erythema multiforme, and systemic lupus erythematosus) and