C0640000
Delta-3-Cefaclor
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2R,6R,7R)- und (2S,6R,7R)-7-{[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino}-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-3-en-2-carbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cefaclor
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)