Merck
BP876
Tamsulosin -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
5-[(2R)-2-[[2-(2-Ethoxyphenoxy)-ethyl]-amino]-propyl]-2-methoxybenzolsulfonamid -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N2O5S · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
444.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tamsulosin
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.CCOc1ccccc1OCCN[C@H](C)Cc2ccc(OC)c(c2)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C20H28N2O5S.ClH/c1-4-26-17-7-5-6-8-18(17)27-12-11-22-15(2)13-16-9-10-19(25-3)20(14-16)28(21,23)24;/h5-10,14-15,22H,4,11-13H2,1-3H3,(H2,21,23,24);1H/t15-;/m1./s1
InChIKey
ZZIZZTHXZRDOFM-XFULWGLBSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Tamsulosin hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tamsulosin Prolonged-release Capsules
  • Tamsulosin Prolonged-release Tablets
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird.
    Tamsulosin ist ein α1A/1D-Adrenozeptor-Antagonist, der bei der Behandlung von BPH (benigner Prostatahyperplasie) verwendet wird. Seine Wirkung als α-Blocker beinflusst auch die Iris und führt zu Komplikationen bei Operationen am Grauen Star, bekannt als "Floppy Iris Syndrom".
    Verpackung
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Exclamation mark
    Signalwort
    Warning
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 4 Oral
    Lagerklassenschlüssel
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 1
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)