Wichtige Dokumente
BP727
Lidocain
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Diethylamino-N-(2,6-dimethyl-phenyl)-acetamid, Lignocain, Xylocain
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lidocaine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
SMILES String
CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17)
InChIKey
NNJVILVZKWQKPM-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)