Wichtige Dokumente
BP159
Fludrocortisonacetat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
9α-Fluor-11β,17α,21-trihydroxy-4-pregnen-3,20-dion-acetat, 9-Fluor-hydrocortison-acetat, 9-Fluorcortisol-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fludrocortisone
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C23H31FO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
SYWHXTATXSMDSB-GSLJADNHSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C2(4306)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)