BCR614S4
Polychlordibenzo-p-dioxine (PCDDs) und Polychlordibenzofurane (PCDFs) -Lösung
BCR®, certified reference material, Solution S4
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Hinweis zur Analyse
BCR614S4
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F
Flammpunkt (°C)
31.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)