BCR5512
2,4-Dinitrophenylhydrazone, Lösungen, Set
BCR®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
Set mit 4x BCR-551 und 1x BCR-552 (blank)
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR5512
BCR5512
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)