Wichtige Dokumente
BCR340
Benzo[b]naphtho[1,2-d]furan
BCR®, certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3oc4ccccc4c23
InChI
1S/C16H10O/c1-2-6-12-11(5-1)9-10-15-16(12)13-7-3-4-8-14(13)17-15/h1-10H
InChIKey
XVWNNQQHTXDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR340
BCR340
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)