Wichtige Dokumente
BCR312
2-Nitro-7-methoxy-naphtho[2,1-b]furan
BCR®, certified reference material
About This Item
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc2c(ccc3oc(cc23)[N+]([O-])=O)c1
InChI
1S/C13H9NO4/c1-17-9-3-4-10-8(6-9)2-5-12-11(10)7-13(18-12)14(15)16/h2-7H,1H3
InChIKey
BRRIJZQYTOFDAF-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR312
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Muta. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)