BCR304
Serum human (Ca, Mg, Li)
BCR®, certified reference material
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
clinical testing
Format
matrix material
Lagertemp.
−20°C
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR304
BCR304
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)