Wichtige Dokumente
BCR168
Picen
BCR®, certified reference material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
c1ccc2c(c1)ccc3c2ccc4c5ccccc5ccc34
InChI
1S/C22H14/c1-3-7-17-15(5-1)9-11-21-19(17)13-14-20-18-8-4-2-6-16(18)10-12-22(20)21/h1-14H
InChIKey
GBROPGWFBFCKAG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
BCR168
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)