Merck
BCR130
Quarz (Partikelgrösse)
BCR®, certified reference material, 50-220 μm particle size
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
particles
Hersteller/Markenname
JRC
Partikelgröße
50-220 μm
Anwendung(en)
glass & ceramic
Format
neat
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR130
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3