Merck
ARK2046
SAFC
Lofepramin -hydrochlorid
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H28Cl2N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51292923
Qualitätsniveau
SMILES String
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
InChIKey
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)