Merck
ARK2015
SAFC
Acepromazine Maleate
USP, BP Vet (For Veterinary use only)
Arzneimittelherstellung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
442.53
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51332833
Agentur
BP Vet (For Veterinary use only)
USP
Qualitätsniveau
SMILES String
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChIKey
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)