A0325200
Alcuroniumchlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N′-Diallylnortoxiferinium-dichlorid
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
alcuronium
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[N+]21([C@@H]3C4([C@H]5N(c%11c4cccc%11)\C=C6/[C@@H]7N(c8c(cccc8)C97[C@H]%10[N+](CC9)(C\C(=C\CO)\C/6C%10)CC=C)\C=C/5\C(C3)\C(=C/CO)\C2)CC1)CC=C
InChI
1S/C44H50N4O2.2ClH/c1-3-17-47-19-15-43-35-9-5-7-11-37(35)45-26-34-32-24-40-44(16-20-48(40,18-4-2)28-30(32)14-22-50)36-10-6-8-12-38(36)46(42(34)44)25-33(41(43)45)31(23-39(43)47)29(27-47)13-21-49;;/h3-14,25-26,31-32,39-42,49-50H,1-2,15-24,27-28H2;2*1H/q+2;;/p-2/b29-13-,30-14-,33-25-,34-26-;;/t31?,32?,39-,40-,41-,42-,43?,44?,47?,48?;;/m0../s1
InChIKey
CPYGBGOXCJJJGC-ZHNYPADJSA-L
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)