92936
Farbreferenzlösungen
related to Ph.Eur Color intensity testing, analytical standard, Set of colors B
Synonym(e):
Farbkalibrierstandard braun (B1 bis B9)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
according to Ph. Eur.
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
ampule of 10 mL
Anwendung(en)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Gebrauchsfertige Lösungen
- Zubereitet und qualifiziert nach Ph. Eur.
- In manipulationssicheren 10-mL-Ampullen erhältlich
- Verfallsdatum auf dem Etikett mit begrenzter Haltbarkeitsdauer
- Wird für ein wirksames Qualitätsmanagementsystem mit einem detaillierten Analysenzertifikat (CoA) geliefert
Komponenten
- Farbvergleichslösung B1 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B2 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B3 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B4 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B5 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B6 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B7 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B8 - 10-ml-Ampulle
- Farbvergleichslösung B9 - 10-ml-Ampulle
- Blindprobe: Salzsäurelösung, 1 % in Wasser - 10-ml-Ampulle
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Met. Corr. 1 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?