Wichtige Dokumente
91799
Terbuthylazin-(ethyl-d5)
analytical standard
Synonym(e):
N2-tert.-Butyl-6-chlor-N4-ethyl-d5-1,3,5-triazin-2,4-diamin, Terbuthylazin-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
ClC1=NC(NC(C)(C)C)=NC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=N1
InChI
1S/C9H16ClN5/c1-5-11-7-12-6(10)13-8(14-7)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H2,11,12,13,14,15)/i1D3,5D2
InChIKey
FZXISNSWEXTPMF-RPIBLTHZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)