Wichtige Dokumente
917168
tert-Butyl 4-(2-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonym(e):
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: linker
Funktionelle Gruppe
Boc
hydroxyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N(CC1)CCC1C2=C(CO)C=CC=C2)OC(C)(C)C
Anwendung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)