91490
Tridecan
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
6.4 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 59.4 °C)
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
n20/D 1.426
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−4 °C (lit.)
Dichte
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChIKey
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis