Wichtige Dokumente
91423
N1,N12-Diacetylspermin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
N,N′-[1,4-Butandiylbis-(imino-3,1-propandiyl)]-bis-[acetamid] -hydrochlorid, DAS, N1,N12-Bis-(acetyl)-spermin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCCNC(=O)C)CCCCNCCCNC(=O)C
InChI
1S/C14H30N4O2/c1-13(19)17-11-5-9-15-7-3-4-8-16-10-6-12-18-14(2)20/h15-16H,3-12H2,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
InChIKey
NPDTUDWGJMBVEP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)