Wichtige Dokumente
91420
Chloratranol
analytical standard
Synonym(e):
3-Chlor-2,6-dihydroxy-4-methylbenzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(C1=C(O)C(Cl)=C(C)C=C1O)=O
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-4-2-6(11)5(3-10)8(12)7(4)9/h2-3,11-12H,1H3
InChIKey
IOTAGSGSURFFDS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)