91224
Ethylphenylacetat
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.5% water
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
n20/D 1.497-1.499
bp
229 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChIKey
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?