Wichtige Dokumente
90919
Enterococcus faecium ChromoSelect Agar Basis
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
arabinose, 10.0 g/L
chromogenic substrate, 0.1 g/L
corn starch, 1.0 g/L
peptone, special, 23.0 g/L
phenol red, 0.1 g/L
sodium chloride, 5.0 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
pH-Endwert
7.8±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
bioburden testing
clinical testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
selective and differential for Enterococcus spp.
Anwendung
Angaben zur Herstellung
Fußnote
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?