Merck
89747
Millipore
Tinsdale-Agar-Basis
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
UNSPSC-Code:
41171606
NACRES:
NA.85
Sterilität
non-sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Zusammensetzung
agar, 15 g/L
L-cystine, 0.24 g/L
peptic digest of animal tissue, 20 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium thiosulfate, 0.43 g/L
Hersteller/Markenname
NutriSelect® Plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
Eignung
selective and differential for Corynebacterium spp.
Anwendung
Tinsdale Agar wird für die primäre Isolierung und Identifizierung von Corynebacterium diptheriae benutzt.
Das Medium erlaubt die Unterscheidung zwischen C. diphtheriae und Diphtheroiden aus dem oberen Atemtrakt. Die Differenzierung basiert auf der Fähigkeit von C. diphteriae grau-schwarze Kolonien zu bilden, die von einem braun-schwarzen Hof umgeben sind. Diphtheroide haben diese Fähigkeit nicht. Der schwarze Hof ist auf die Bildung von H2S aus Cystin and Natriumthiosulfat zurückzuführen , welches mit dem Telluritsalz interagiert.
Angaben zur Herstellung
Suspend 40.7g of agar base in 1000ml of distilled water. Bring to the boil and dissolve completely. DO NOT AUTOCLAVE. Allow to cool to 50°C and add aseptically the contents of 1 unit (part A+B) of Tinsdale Supplement (Cat. No. 73831). Mix throughly and pour into sterile dishes.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)