Wichtige Dokumente
77078
Pentylbenzol
analytical standard
Synonym(e):
1-Phenyl-pentan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.488
bp
205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−75 °C (lit.)
Dichte
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-2-3-5-8-11-9-6-4-7-10-11/h4,6-7,9-10H,2-3,5,8H2,1H3
InChIKey
PWATWSYOIIXYMA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)