Merck
76968
Supelco
Pentatriacontan
analytical standard
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)33CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
492.95
Beilstein:
1711999
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C35H72/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-35H2,1-2H3
InChIKey
VHQQPFLOGSTQPC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7