Wichtige Dokumente
75538
2,6-Dichlordiphenylamin
analytical standard
Synonym(e):
N-Phenyl-2,6-dichloranilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
50-53 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cccc(Cl)c1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H9Cl2N/c13-10-7-4-8-11(14)12(10)15-9-5-2-1-3-6-9/h1-8,15H
InChIKey
HDUUZPLYVVQTKN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)