Wichtige Dokumente
72999
Viridiflorol
analytical standard
Synonym(e):
(1aR,4S,4aS,7R,7aS)-1,1,4,7-Tetramethyl-2,3,4a,5,6,7,7a,7b-octahydro-1aH-cyclopropa[e]azulen-4-ol, [1aR-(1aα,4β,4aβ,7α,7aβ,7bα)]-Decahydro-1,1,4,7-tetramethyl-1H-cycloprop[e]azulen-4-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
CC1(C)[C@@H]2[C@H]1CC[C@@](O)(C)[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@H](C)CC3
InChI
1S/C15H26O/c1-9-5-6-10-12(9)13-11(14(13,2)3)7-8-15(10,4)16/h9-13,16H,5-8H2,1-4H3/t9-,10+,11-,12-,13-,15+/m1/s1
InChIKey
AYXPYQRXGNDJFU-IMNVLQEYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?