Wichtige Dokumente
72795
Butein
analytical standard
Synonym(e):
(2E)- 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-propen-1-on, 2′,3,4,4′-Tetrahydroxychalkon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤10% water (calc. from elemental analysis)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(O)=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C=C1
InChI
1S/C15H12O5/c16-10-3-4-11(14(19)8-10)12(17)5-1-9-2-6-13(18)15(20)7-9/h1-8,16,18-20H/b5-1+
InChIKey
AYMYWHCQALZEGT-ORCRQEGFSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?