71380-M
Natriumchlorid
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Synonym(e):
Halit, NaCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 hPa ( 865 °C)
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99.5% (AT)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
801 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Kationenspuren
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?