Wichtige Dokumente
70450
2-Naphthol
fluorescence indicator, ≥99.0%
Synonym(e):
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
fluorescence indicator
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4.97 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 145.5 °C)
Assay
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.5% 1-naphthol
Glührückstand
≤0.05%
bp
285-286 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
121-122 °C
Fluoreszenz
λex 320 nm; λem 410 nm in 0.1 M NaOH
SMILES String
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChIKey
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP1A2(1544)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
307.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
153 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?