69888
Molybdat-Reagens -Lösung
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Qualität
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Komponenten
Lösung enthält Hexaammonium-heptamolybdat ((NH4)6Mo7O24.4H2O); Schwefelsäure (H2SO4); Kaliumantimon(III)-oxidtartrat(K(SbO)C4H4O6.0.5H2O); Wasser
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hwan D Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21639-21650 (2017-06-14)
Chondroitin sulfate (CS) is the major component of glycosaminoglycan in connective tissue. In this study, we fabricated methacrylated PEGDA/CS-based hydrogels with varying CS concentration (0, 1, 5, and 10%) and investigated them as biomineralizing three-dimensional scaffolds for charged ion binding