Merck
69391
Supelco
6-Methylcumarin
analytical standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
bp
303 °C/725 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73-76 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
Cc1ccc2OC(=O)C=Cc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c1-7-2-4-9-8(6-7)3-5-10(11)12-9/h2-6H,1H3
InChIKey
FXFYOPQLGGEACP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)